Fontos dokumentumok
Z324655
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 100 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene stopper
Csatlakozó
joint ST/NS24/29
Jellemzők
subdivision 1 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND
H
285 mm
térfogat
100 mL
Általános leírás
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Egyéb megjegyzések
BR33938 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)