WHAWB100073
Unicore Punch Kit
I.D. 1.0 mm, pkg of 25 ea
Szinonimák:
UniCore Punches 1.00 mm (25), Whatman FTA, Z708801, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Qiagen WB100073
belső átmérő
1.0 mm
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Stainless steel cutting tip (ranging from 1.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.