Fontos dokumentumok
WHAWB100088
Qiagen Cutting Mat
size , L x W 3 x 2.5 In. (7.6 cm x 6.6 cm), pkg of 1 ea
Szinonimák:
Cutting Mat 2.5" x 3.0" (1), Whatman FTA, cutting mat, harris punch, micro punch, whatman punch
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Qiagen WB100088
méret
, L x W 3 x 2.5 In. (7.6 cm x 6.6 cm)
Általános leírás
The UniCore Cutting Mat ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life of the cutting tip of punch. The matt is designed for repeated, extended use and can be cleaned with alcohol.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only
Jogi információk
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)