WH0007041M1
Monoclonal Anti-TGFB1I1 antibody produced in mouse
clone 4B2-D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ARA55, Anti-HIC5, Anti-TSC5, Anti-transforming growth factor beta 1 induced transcript 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4B2-D8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TGFB1I1(7041)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MPRSGAPKERPAEPLTPPPSYGHQPQTGSGESSGASGDKDHLYSTVCKPRSPKPAAPAAPPFSSSSGVLGTGLCELDRLLQELNATQFNITDEIMSQFPSSKVASGEQKEDQSEDKKRPSLPSSPSPGLPKASATSATLELDRLMASLSDFRVQNHLPASGPTQPPVVSSTNEGSPSPPEPTGKGSLDTMLGLLQSDLSRRGVPTQAKGLCGSCNKPIAGQVVTALGRAWHPEHFVCGGCSTALGGSSFFEKDGAPFCPECYFERFSPRCGFCNQPIRHKMVTALGTHWHPEHFCCVSCGEPFGDEGFHEREGRPYCRRDFLQLFAPRCQGCQGPILDNYISALSALWHPDCFVCRECFAPFSGGSFFEHEGRPLCENHFHARRGSLCATCGLPVTGRCVSALGRRFHPDHFTCTFCLRPLTKGSFQERAGKPYCQPCFLKLFG