WH0003738M1
Monoclonal Anti-KCNA3 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HGK5, Anti-HLK3, Anti-HPCN3, Anti-HUKIII, Anti-KV1.3, Anti-MGC41884, Anti-MK3, Anti-PCN3, Anti-potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KCNA3(3738)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
VPVIVSNFNYFYHRETEGEEQSQYMHVGSCQHLSSSAEELRKARSNSTLSKSEYMVIEEGGMNHSAFPQTPFKTGNSTATCTTNNNPNSCVNIKKIFTDV