WH0001406M1
Monoclonal Anti-CRX antibody produced in mouse
clone F6-C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CORD2, Anti-CRD, Anti-cone-rod homeobox
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
F6-C2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRX(1406)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MMAYMNPGPHYSVNALALSGPSVDLMHQAVPYPSAPRKQRRERTTFTRSQLEELEALFAKTQYPDVYAREEVALKINLPESRVQVWFKNRRAKCRQQRQQQKQQQQPPGGQAKARPAKRKAGTSPRPSTDVCPDPLGISDSYSPPLPGPSGSPTTAVATVSIWSPASESPLPEAQRAGLVASGPSLTSAPYAMTYAPASAFCSSPSAYGSPSSYFSGLDPYLSPMVPQLGGPALSPLSGPSVGPSLAQSPTSLSGQSYGAYSPVDSLEFKDPTGTWKFTYNPMDPLDYKDQSAWKFQIL
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)