Fontos dokumentumok
V1005
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
DDAVP, Desmopressin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CSSCCC(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H64N14O12S2.C2H4O2.H2O/c47-35(62)15-14-29-40(67)58-32(22-36(48)63)43(70)59-33(45(72)60-18-5-9-34(60)44(71)56-28(8-4-17-52-46(50)51)39(66)53-23-37(49)64)24-74-73-19-16-38(65)54-30(21-26-10-12-27(61)13-11-26)41(68)57-31(42(69)55-29)20-25-6-2-1-3-7-25;1-2(3)4;/h1-3,6-7,10-13,28-34,61H,4-5,8-9,14-24H2,(H2,47,62)(H2,48,63)(H2,49,64)(H,53,66)(H,54,65)(H,55,69)(H,56,71)(H,57,68)(H,58,67)(H,59,70)(H4,50,51,52);1H3,(H,3,4);1H2/t28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWCKGAOCVGPZIC-VCCVNBJCSA-N
Géninformáció
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
- in induction of antidiuresis
- as agonist of V2-receptor (V2R)
- for Von Willebrand factor (VWF) secretion in bleeding diathesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3