Merck
U701000
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pórusméret
1000 Å
kapacitás
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)