Fontos dokumentumok
TMO4115-0125
Nalgene® sterile, single-use Erlenmeyer flask with vented closure
PETG, bottle volume 125 mL, case of 24 ea
Szinonimák:
Nalgene Erlenmeyer flask, single use plastic flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.13
material
PETG
sterilitás
sterile
Jellemzők
vented
kiszerelés
case of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 4115-0125
palack térfogata
125 mL
Általános leírás
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks available as flat or baffled bottom , ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)