Fontos dokumentumok
TMO140668
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Szinonimák:
multidish membrane insert, treated membrane insert
About This Item
UNSPSC kód:
41122102
NACRES:
NB.13
material
polycarbonate
sterilitás
sterile
kiszerelés
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 140668
pórusméret
8.0 μm pore size
kötéstípus
cell culture treated
Általános leírás
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Jogi információk
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)