Fontos dokumentumok
TMO140652
Nunc® Cell Culture Inserts in 12-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
Szinonimák:
multidish membrane insert, treated membrane insert
About This Item
UNSPSC kód:
41122102
NACRES:
NB.13
Anyagok
polycarbonate
sterilitás
sterile
kiszerelés
case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 140652
pórusméret
0.4 μm pore size
kötéstípus
cell culture treated
Általános leírás
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Jogi információk
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)