Fontos dokumentumok
T7313
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazole
Szinonimák:
TRIM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: soluble 30 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?