Merck
T6950
Sigma-Aldrich
Tizanidine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9Cl2N5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: >20 mg/mL
kezdeményező
Acorda Therapeutics
SMILES string
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Tizanidine hydrochloride has been used for developing spectrophotometric methods for the validation of skeletal muscle relaxants.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tizanidine hydrochloride is known to function as a skeletal muscle relaxant that acts centrally. Furthermore, this relaxant functions at spinal and supraspinal levels to block excitatory interneurons. This drug is used for the symptomatic relief of spasticity and painful muscle spasms.
α2-adrenoceptor agonist.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Acorda Therapeutics. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Elkészítési megjegyzés
Tizanidine hydrochloride is soluble in water at a concentration that is greater than 20 mg/ml.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tomoyuki Kawamata et al.
Anesthesiology, 98(6), 1480-1483 (2003-05-27)
Although intrathecal clonidine produces pronounced analgesia, antinociceptive doses of intrathecal clonidine produce several side effects, including hypotension, bradycardia, and sedation. Intrathecal tizanidine, another alpha(2)-adrenergic agonist, has provided antinociception without producing pronounced hemodynamic changes in animal studies. However, it has been
Mohamed I Walash et al.
Chemistry Central journal, 5, 60-60 (2011-10-11)
A simple, sensitive and rapid spectrophotometric method was developed and validated for the determination of two skeletal muscle relaxants namely, tizanidine hydrochloride (I) and orphenadrine citrate (II) in pharmaceutical formulations. The proposed method is based on the formation of a