Fontos dokumentumok
SYNP192010
Synthware class A graduated pipet
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
Szinonimák:
Synthware P192010, Pasteur pipette
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech P192010
palackkapacitás
10 mL
Általános leírás
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 10mL
Alkalmazás
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Tulajdonságok és előnyök
Organic Chemistry
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)