Fontos dokumentumok
SYNF811325N
Synthware Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 25 mL
Szinonimák:
Synthware F811325N, measuring flask, graduated flask
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
material
PTFE
borosilicate glass 3.3
Jellemzők
class A
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech F811325N
kapacitás
25 mL
Általános leírás
Volumetric Flask, Heavy Wall,25mL,Class A, #13 glass stopper
Alkalmazás
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Tulajdonságok és előnyök
Organic Chemistry
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)