SRP8044
CD40L, Soluble human
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
tag
FLAG® tagged
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
35-40 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CD40LG(959)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2