SRP8043
APRIL, Soluble mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ACRP30headless:A-proliferation-inducing ligand, ACRP30headless:APRIL, ACRP30headless:CD256, TNFSF10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
FLAG® tagged
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
~34 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
<0.02 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Tnfsf13(69583)
Általános leírás
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2