Fontos dokumentumok
SRP8020
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
IL-1F8, NADK, Poly(P)/ATP NAD kinase
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
tag
His tagged
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
monomer ~50 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
≥0.2 mg/mL
szín
clear
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NADK(65220)
Általános leírás
NAD kinase catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD+ to generate NADP+, which in its reduced form acts as an electron donor for biosynthetic reactions. NADP+ is an essential coenzyme in metabolism and provides reducing power to biosynthetic processes such as fatty acid biosynthesis.
Fizikai forma
Ammonium sulphate suspension.
Egyéb megjegyzések
Human full length NAD kinase (aa 1-446) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yang Zhang et al.
Cell metabolism, 33(1), 94-109 (2020-11-08)
The emergence of cancer from diverse normal tissues has long been rationalized to represent a common set of fundamental processes. However, these processes are not fully defined. Here, we show that forced expression of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) affords immortalized mouse