SRP3036
Fas Ligand human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
APTL, Apo I Ligand, CD95L, TNFSF6, soluble Fas Ligand (sFasL)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤10.0 ng/mL
molekulatömeg
17.9 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FASLG(356)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3