SML3435
Momordin Ιc
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(3β)-17-Carboxy-28-norolean-12-en-3-yl 3-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Mormordin Ic
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 12 to 17° in methanol (c=0.5 g/100mL)
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C41H64O13/c1-36(2)14-16-41(35(49)50)17-15-39(6)20(21(41)18-36)8-9-24-38(5)12-11-25(37(3,4)23(38)10-13-40(24,39)7)52-34-29(46)30(28(45)31(54-34)32(47)48)53-33-27(44)26(43)22(42)19-51-33/h8,21-31,33-34,42-46H,9-19H2,1-7H3,(H,47,48)(H,49,50)/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33-,34+,38-,39+,40+,41-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWYBGIDROCYPOE-WEAQAMGWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tartalomjegyzék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3