Fontos dokumentumok
SML3416
Hinokiflavone
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4′,5,5′′,7,7′′-Pentahydroxy-4′′′,6-oxydi-flavone (8CI), 6-[4-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)phenoxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)O)=O)c(c(c(c2)O)Oc3ccc(cc3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)O
InChI
1S/C30H18O10/c31-16-5-1-14(2-6-16)24-12-21(35)28-26(40-24)13-22(36)30(29(28)37)38-18-7-3-15(4-8-18)23-11-20(34)27-19(33)9-17(32)10-25(27)39-23/h1-13,31-33,36-37H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDHMFBJQJSTMH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)