Fontos dokumentumok
SML3395
KDM5-C70
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
C 70, C-70, C70, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)isonicotinate, KDM5-C49 ethyl ester, KDOAM-20 ethyl ester, KDOAM-21, KDOAM20 ethyl ester, KDOAM21
Teszt
≥95% (HPLC)
form
oil
szín
, Light yellow to very dark red-bown
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CN(CCN(C(CNCC1=CC(C(OCC)=O)=CC=N1)=O)CC)C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3