Merck
SML2694
FB23-2
≥98% (HPLC), m6A demethylase inhibitor, powder
Szinonimák:
2-[[2,6-Dichloro-4-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)phenyl]amino]-N-hydroxybenzamide
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H15Cl2N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.24
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
FB23-2, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(NC2=C(C(NO)=O)C=CC=C2)C(Cl)=CC(C3=C(C)ON=C3C)=C1
InChI
1S/C18H15Cl2N3O3/c1-9-16(10(2)26-23-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(24)22-25/h3-8,21,25H,1-2H3,(H,22,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILHNIWOZZKIBNW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
FB23-2 can also prevent osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells (MSCs). It is capable of delaying leukemogenesis in vivo. In mice, FB23-2 at a dose of 20 mg/kg is safe for testing in vivo efficacy.
FB23-2 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein) that RNA methylation in varies of AML cells. FB23-2 potently inhibits proliferation and promotes apoptosis and differentiation in human acute myeloid leukemia (AML) cells and primary blast AML cells lines and xenografts in mice. It minimally affects proliferation of human normal bone marrow cells.
cell penetrant, potent and specific inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yue Huang et al.
Cancer cell, 35(4), 677-691 (2019-04-17)
FTO, an mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase, was reported to promote leukemogenesis. Using structure-based rational design, we have developed two promising FTO inhibitors, namely FB23 and FB23-2, which directly bind to FTO and selectively inhibit FTO's m6A demethylase activity. Mimicking FTO
Liu-Shan Chen et al.
Acta pharmacologica Sinica, 43(5), 1311-1323 (2021-09-01)
N6-methyladenosine (m6A) is the most abundant posttranscriptional methylation modification that occurs in mRNA and modulates the fine-tuning of various biological processes in mammalian development and human diseases. In this study we investigated the role of m6A modification in the osteogenesis
Yue Huang et al.
Cancer cell, 35(4), 677-691 (2019-04-17)
FTO, an mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase, was reported to promote leukemogenesis. Using structure-based rational design, we have developed two promising FTO inhibitors, namely FB23 and FB23-2, which directly bind to FTO and selectively inhibit FTO's m6A demethylase activity. Mimicking FTO