Merck
SML3357
Sigma-Aldrich
Rasarfin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(3-Chloro-4-(4-isobutyrylpiperazin-1-yl)phenyl)benzofuran-2-carboxamide, N-[3-Chloro-4-[4-(2-methyl-1-oxopropyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-benzofurancarboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H24ClN3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
425.91
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)O1)NC3=CC=C(N4CCN(CC4)C(C(C)C)=O)C(Cl)=C3
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rasarfin is a dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling. It blocks agonist-mediated internalization of AT1R and other GPCRs. Rasarfin potently inhibits agonist induced ERK1/2 signaling by GPCRs, and MAPK and Akt signaling by EGFR. It prevents cancer cell proliferation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)