Fontos dokumentumok
SML2896
ONO-2506
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(-)-(2R)-2-Propyloctanoic acid, (2R)-2-Propyloctanoic acid, (R)-(-)-2-Propyloctanoic acid, (R)-2-Propyloctanoic acid, Arundic acid, ONO 2506, ONO2506
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCCCCC)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCYMCMYLORLIJX-SNVBAGLBSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)