Fontos dokumentumok
SML2865
D5D-IN-326
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(2,2,3,3,3-Pentafluoropropoxy)-3-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-5,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4,6-dione, Compound-326
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)COc1[n]([c](c3c([nH]c(c3)O)n1)=O)c2ccc(cc2)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C17H11F8N3O4/c18-15(19,17(23,24)25)6-32-14-27-12-10(5-11(29)26-12)13(30)28(14)8-1-3-9(4-2-8)31-7-16(20,21)22/h1-5,26,29H,6-7H2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)