Fontos dokumentumok
SML2182
Succinobucol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
AGI-1067, Butanedioic acid 1-[4-[[1-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]thio]-1-methylethyl]thio]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]ester, Probucol monosuccinate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C)(C)C)C=C(SC(C)(C)SC2=CC(C(C)(C)C)=C(OC(CCC(O)=O)=O)C(C(C)(C)C)=C2)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C35H52O5S2/c1-31(2,3)23-17-21(18-24(29(23)39)32(4,5)6)41-35(13,14)42-22-19-25(33(7,8)9)30(26(20-22)34(10,11)12)40-28(38)16-15-27(36)37/h17-20,39H,15-16H2,1-14H3,(H,36,37)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)