Merck
SML1650
Sigma-Aldrich
OAC2
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
N-1H-Indol-5-yl-benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
, off-white to gray and beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(NC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCAFGYWSIWYMOX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4), which is involved in the self-renewal of undifferentiated embryonic stem cells, regulating embryonic stem cell pluripotency.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)