SML1177
ML323
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)benzyl)-2-(2-isopropylphenyl)-5-methylpyrimidin-4-amine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]4(nncc4)c1ccc(cc1)CNc2nc(ncc2C)c3c(cccc3)C(C)C
InChI
1S/C23H24N6/c1-16(2)20-6-4-5-7-21(20)23-24-14-17(3)22(27-23)25-15-18-8-10-19(11-9-18)29-13-12-26-28-29/h4-14,16H,15H2,1-3H3,(H,24,25,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUIRVWPJNKZOSS-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)