Fontos dokumentumok
SML0950
Meclizine dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(m-methylbenzyl)-piperazine dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]4-[?(3-methylphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride, NSC 28728
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C25H27ClN2.2ClH/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCTHNOIYJIXQLV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience