Fontos dokumentumok
D9302
Diacerein
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(C)=O)c3C(=O)c12)C(O)=O
InChI
1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?