Fontos dokumentumok
SMB00564
Sigma-Aldrich
Kipukasin A
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24N2O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
464.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-UV)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1C)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(C)=O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI
1S/C21H24N2O10/c1-10-7-12(29-3)8-13(30-4)16(10)20(27)33-17-14(9-24)32-19(18(17)31-11(2)25)23-6-5-15(26)22-21(23)28/h5-8,14,17-19,24H,9H2,1-4H3,(H,22,26,28)/t14-,17-,18-,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAWCJLLSYLMLHT-UTRMSSBJSA-N
Általános leírás
Natural product derived from fungal source.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antifungal and antibacterial activity
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ping Jiao et al.
Journal of natural products, 70(8), 1308-1311 (2007-07-05)
Seven new aroyl uridine derivatives (kipukasins A-G; 1-7) were isolated from solid-substrate fermentation cultures of two different Hawaiian isolates of Aspergillus versicolor. The structures of compounds 1-7 were determined by analysis of NMR and MS data. The nucleoside portion of