Fontos dokumentumok
SMB00277
Sigma-Aldrich
Oleuropeinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H30O15
CAS-szám:
Molekulatömeg:
570.50
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
Teszt
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3