Fontos dokumentumok
SMB00243
Sericic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-28(5)17(21(30)23(25)34)7-8-20-26(3)15-18(32)22(33)27(4,16-31)19(26)9-10-29(20,28)6/h7,18-23,31-34H,8-16H2,1-6H3,(H,35,36)/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFIQVSCCFRXSJV-GOVAGAJPSA-N
WGK
WGK 3