Fontos dokumentumok
MSST0054
SILu™Lite AKT3, RAC-gamma serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Szinonimák:
Protein kinase Akt-3, Protein kinase B gamma (PKB gamma), RAC-PK-gamma, STK-2
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
tag
His tagged
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... AKT3(10000)
Related Categories
Általános leírás
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1