Merck
SMB00208
Sigma-Aldrich
N-trans-caffeoyltyramine
≥85% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Typheramide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CCNC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)cc1
InChI
1S/C17H17NO4/c19-14-5-1-12(2-6-14)9-10-18-17(22)8-4-13-3-7-15(20)16(21)11-13/h1-8,11,19-21H,9-10H2,(H,18,22)/b8-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSHUQLRHTJOKTA-XBXARRHUSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
William Leonard et al.
Food chemistry, 346, 128606-128606 (2021-01-04)
The impact of extrusion at different barrel temperature and screw speed on the hempseed hull was investigated. The extrusion treatments showed significant (p < 0.05) increase in total phenolic content, proportion of free phenolic compounds, and DPPH and ABTS radical scavenging activities.