Fontos dokumentumok
SHC012V
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TagRFP™ Positive Control Transduction Particles
Contains a gene encoding TagRFP
Szinonimák:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
koncentráció
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
technika/technikák
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Alkalmazás
This construct aids in interpretation of experimental design and results by providing a red fluorescent protein marker for monitoring success in transduction of your cells of interest.
Jogi információk
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)