Fontos dokumentumok
SCP0030
Sigma-Aldrich
[Gly22]-Amyloid β 1-42 Arctic human
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C200H307N55O58S1
Molekulatömeg:
4441.98
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.32
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥75%
tárolási körülmény
protect from light
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Gly-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala
Általános leírás
β-Amyloid 1-42 is one of the major constituents of the neurofibrillary tangles and plaques characteristic of the Alzheimer brain. The Arctic mutation E22G causes early onset of Alzheimer′s compared to wild type and promotes protofibril formation and neurotoxicity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qiujian Yu et al.
Biological research, 51(1), 35-35 (2018-09-21)
The previous studies have demonstrated the reduction of thiamine diphosphate is specific to Alzheimer's disease (AD) and causal factor of brain glucose hypometabolism, which is considered as a neurodegenerative index of AD and closely correlates with the degree of cognitive