Merck
SAE0058
Sigma-Aldrich
Oxyrase® for Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.54
tárolási hőmérséklet
−20°C
Minőségi szint
Általános leírás
Oxyrase® for Agar (OA is a sterile enzyme formulation that utilizes the Oxyrase®Enzyme System to produce anaerobic conditions in your custom agar. Oxyrase® For Agar and the Oxydish make isolating and growing anaerobes straight forward.
Jogi információk
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2