SAB5702346
Anti-Complement C4A Antibody, clone 4C3F2, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
C4, C4A2, C4A3, C4A4, C4A6, C4AD, C4S, CO4, CPAMD2, RG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
4C3F2, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
200 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
HREELVYELNPLDHRGRTLEIPGNSDPNMIPDGDFNSYVRVTASDPLDTLGSEGALSPGGVASLLRLPRGCGEQTMIYLAPTLAASRYLDKTEQWSTLPPETKDHAVDLIQKGYMRIQQFRKADGSYAAWLSRDSSTWLTAFVLKVLSLAQEQVGGSPEKLQETSNWLLSQQQADGSFQDPCPVLDRSMQGGLVGNDETVALTAFVTIALHHGLAVFQDEGAEPLKQRVEASISKANSFLGEKASAGLLGAHAAAITAYALTLTKAPVDLLGVAHNNLMAMAQETGDNLYWGSVTGSQ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... C4A(720)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1