MABF2819
Anti-Complement C4B Antibody, clone 16D2
Szinonimák:
C4, C4B, Complement C4-B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
16D2, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 193 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... C4b(12268)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunohistochemistry in Mouse spleen tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Mouse C4B in frozen Mouse spleen tissue sections.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C4B in ELISA applications (Yilmaz, M., et. al. (2021). Nat Neurosci. 24(2); 214-224).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Complement C4B in Immunohistochemistry applications (Kremmer, E., et al. (1990). Hybridoma. 9(4): 309-17).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Complement C4B in Immunofluorescence applications (Simoni, L., et. al. (2020). Cell Rep. 33(5): 108330).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Complement C4B in Western Blotting applications (Kremmer, E., et al. (1990). Hybridoma. 9(4):309-17).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1