SAB5702029
Anti-COX IV Antibody, clone 3P8J2, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
COX IV-1, COX4, COX4-1, COXIV, COXIV-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
3P8J2, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
17 kDa
faj reaktivitás
rat, rat, human
koncentráció
0.25 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MLATRVFSLVGKRAISTSVCVRAHESVVKSEDFSLPAYMDRRDHPLPEVAHVKHLSASQKALKEKEKASWSSLSMDEKVELYRIKFKESFAEMNRGSNEW
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COX4I1(1327)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)