Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5702008
Sigma-Aldrich
Anti-IL1RA Antibody, clone 4V9E1, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
DIRA, ICIL-1RA, IL-1RN, IL-1ra, IL-1ra3, IL1F3, IL1RA, IRAP, MVCD4
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
4V9E1, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
22 kDa
faj reaktivitás
rat, rat, human
koncentráció
0.17 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
ETRLQLEAVNITDLSENRKQDKRFAFIRSDSGPTTSFESAACPGWFLCTAMEADQPVSLTNMPDEGVMVTKFYFQEDE
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL1RN(3557)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the interleukin 1 cytokine family. This protein inhibits the activities of interleukin 1, alpha (IL1A) and interleukin 1, beta (IL1B), and modulates a variety of interleukin 1 related immune and inflammatory responses. This gene and five other closely related cytokine genes form a gene cluster spanning approximately 400 kb on chromosome 2. A polymorphism of this gene is reported to be associated with increased risk of osteoporotic fractures and gastric cancer. Several alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-200 of human IL1RA (P18510).
Alkalmazás
WB, IF/ICC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1