Fontos dokumentumok
SAB5701529
Sigma-Aldrich
Anti-AP2A1 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.55 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AP2A1(160)
Általános leírás
This gene encodes the alpha 1 adaptin subunit of the adaptor protein 2 (AP-2) complex found in clathrin coated vesicles. The AP-2 complex is a heterotetramer consisting of two large adaptins (alpha or beta), a medium adaptin (mu), and a small adaptin (sigma). The complex is part of the protein coat on the cytoplasmic face of coated vesicles which links clathrin to receptors in vesicles. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding two different isoforms. A third transcript variant has been described, but its full length nature has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human AP2A1
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1