Fontos dokumentumok
A4325
Monoclonal Anti-α-Adaptin antibody produced in mouse
clone 100/2, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-AP-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
100/2, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine, human, rat
technika/technikák
western blot: 1:200 using a crude preparation of synaptic vesicles obtained from rat cerebral cortex
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AP2A1(160)
rat ... Ap2a1(308578)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- as a positive control in immunoblotting assays
- as a primary antibody to detect AP2 levels in tetracycline-repressible stable cell lines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?