Fontos dokumentumok
SAB5701421
Sigma-Aldrich
Anti-REST/NRSF antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.27 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... REST(5978)
Általános leírás
This gene encodes a transcriptional repressor that represses neuronal genes in non-neuronal tissues. It is a member of the Kruppel-type zinc finger transcription factor family. It represses transcription by binding a DNA sequence element called the neuron-restrictive silencer element. The protein is also found in undifferentiated neuronal progenitor cells and it is thought that this repressor may act as a master negative regular of neurogenesis. Alternatively spliced transcript variants have been described [provided by RefSeq, Jul 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human REST/NRSF
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1