Fontos dokumentumok
SAB5700987
Sigma-Aldrich
Anti-CD41/ITGA2B antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
0.6 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA2B(3674)
Általános leírás
This gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that associate through disulfide linkages to form a subunit of the alpha-IIb/beta-3 integrin cell adhesion receptor. This receptor plays a crucial role in the blood coagulation system, by mediating platelet aggregation. Mutations in this gene are associated with platelet-type bleeding disorders, which are characterized by a failure of platelet aggregation, including Glanzmann thrombasthenia. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CD41/ITGA2B
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1