Fontos dokumentumok
SAB5700883
Sigma-Aldrich
Anti-LRP1 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
rat, human, mouse
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
0.23 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LRP1(4035)
Általános leírás
This gene encodes a member of the low-density lipoprotein receptor family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed by furin to generate 515 kDa and 85 kDa subunits that form the mature receptor (PMID: 8546712). This receptor is involved in several cellular processes, including intracellular signaling, lipid homeostasis, and clearance of apoptotic cells. In addition, the encoded protein is necessary for the alpha 2-macroglobulin-mediated clearance of secreted amyloid precursor protein and beta-amyloid, the main component of amyloid plaques found in Alzheimer patients. Expression of this gene decreases with age and has been found to be lower than controls in brain tissue from Alzheimer's disease patients. [provided by RefSeq, Oct 2015]
Immunogén
A synthesized peptide derived from human LRP1
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)