ZRB2053
Anti-SLC12A2 Antibody, clone 1J6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Solute carrier family 12 member 2 (UniProt: P55011; also known as Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1J6, recombinant monoclonal
leírás
1J6 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 131.45 kDa
observed mol wt ~130 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat, horse, porcine, monkey, feline, bovine, canine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal cytoplasmic domain
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC12A2(6558)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SLC12A2 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected SLC12A2 in Human and Mouse brain tissue lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SLC12A2 in human pancreas tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SLC12A2 in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)