Fontos dokumentumok
SAB5700648
Sigma-Aldrich
Anti-IL17A antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CTLA-8, CTLA8, IL-17, IL-17A, IL17, IL17A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
17
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1.68 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL17A(3605)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a proinflammatory cytokine produced by activated T cells. This cytokine regulates the activities of NF-kappaB and mitogen-activated protein kinases. This cytokine can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO). High levels of this cytokine are associated with several chronic inflammatory diseases including rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-155 of human IL17A (NP_002181.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)